Documentos Principais
411418
Sigma-Aldrich
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
96%
About This Item
Fórmula linear:
F2CHP(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
188.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
pb
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Packaged in glass bottles
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)