Documentos
411159
Sigma-Aldrich
β-Nitro-4-(trifluoromethyl)styrene
98%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
217.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
94-96 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F