Documentos Principais
411132
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
99%
Sinônimo(s):
(−)-Phenyl(trifluoromethyl)carbinol, (R)-(−)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CF3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
176.14
Beilstein:
2413959
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]21/D −29°, c = 2.6 in chloroform
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.300 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m1/s1
chave InChI
VNOMEAQPOMDWSR-SSDOTTSWSA-N
Aplicação
Chiral solvating agent used for determination of enantiomeric composition by H-NMR.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pirkle, W.H. and Rinaldi, P.L.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3217-3217 (1977)