Documentos Principais
410950
Sigma-Aldrich
Trimethyl-1,6-diisocyanatohexane, mixture of 2,2,4- and 2,4,4-isomers
99%
Sinônimo(s):
1,6-Diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane, 2,2,4(2,4,4)-Trimethylhexyl-1,6-diisocyanate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
149 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCN=C=O)CC(C)(C)CN=C=O.CC(CN=C=O)CC(C)(C)CCN=C=O
InChI
1S/2C11H18N2O2/c1-10(7-13-9-15)6-11(2,3)4-5-12-8-14;1-10(4-5-12-8-14)6-11(2,3)7-13-9-15/h2*10H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
XLRHAAFCQUDHHF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)