Documentos
410942
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrabenzylmethanediamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CH2)2NCH2N(CH2C6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
406.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
97-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)N(Cc3ccccc3)Cc4ccccc4