Documentos Principais
410667
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetone
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
170-175 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CC(C)=O)c(OC)c1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)