Documentos
410586
Sigma-Aldrich
Sodium tellurate dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
Na2TeO4·2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
273.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na].O[Te](O)(=O)=O