Documentos Principais
410330
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4590 (lit.)
p.e.
114 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1OC(CO)(OC)C=C1
InChI
1S/C7H12O4/c1-9-6-3-4-7(5-8,10-2)11-6/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3
chave InChI
ZYTSUANFIPZBDM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol is a heterocyclic building block.
Aplicação
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol may be used to investigate the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.[1]
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemistry of the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.
Aso M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(39), 9023-9033 (1999)