Key Documents
410322
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfurylamine,mixture of isomers
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
COC1OC(CN)(OC)C=C1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)