Documentos Principais
410314
Sigma-Aldrich
1,1,6,6-Tetramethoxyhexane
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H22O4
Número CAS:
Peso molecular:
206.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
COC(CCCCC(OC)OC)OC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)