Documentos Principais
41030
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyloxazolidine-2-thione
≥98.0% (CHN)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NOS
Número CAS:
Peso molecular:
131.20
Beilstein:
109195
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (CHN)
pf
122-124 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COC(=S)N1
Outras notas
Starting material for the synthesis of achiral thiiranes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41, 1735-1735 (1976)