Documentos Principais
410160
Sigma-Aldrich
Iron(II) phthalocyanine bis(pyridine) complex
Dye content 95 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H26FeN10
Número CAS:
Peso molecular:
726.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 95%
λmax
655 nm
cadeia de caracteres SMILES
c1ccncc1.c2ccncc2.[Fe]3n4c5nc6nc(nc7n3c(nc8nc(nc4c9ccccc59)c%10ccccc8%10)c%11ccccc7%11)c%12ccccc6%12
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)