Documentos Principais
410063
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanol vinyl ether
96%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHO(CH2)3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
76 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCOC=C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)