Documentos Principais
410012
Sigma-Aldrich
tert-Butyl vinyl ether
98%
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-(vinyloxy)propane, tert -Butoxyethylene, t -Butyl vinyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
p.e.
75-76 °C (lit.)
densidade
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3