Documentos Principais
410004
Sigma-Aldrich
tert-Pentyl vinyl ether
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C(CH3)2OCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
pb
106 °C (lit.)
densidade
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)OC=C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)