Key Documents
409561
Sigma-Aldrich
Methyl 1-adamantanesulfonate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18O3S
Número CAS:
Peso molecular:
230.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
114-116 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COS(=O)(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H18O3S/c1-14-15(12,13)11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
chave InChI
DDWYYQDVBUEDSI-BIBSGERRSA-N
Descrição geral
Methyl 1-adamantanesulfonate is an organic building block.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3