Documentos Principais
409413
Sigma-Aldrich
2-(Triisopropylsilyl)-1,3-dithiane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H28S2Si
Número CAS:
Peso molecular:
276.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
46-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)C1SCCCS1
InChI
1S/C13H28S2Si/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)13-14-8-7-9-15-13/h10-13H,7-9H2,1-6H3
chave InChI
RDHMCAVXJVTKDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A versatile acyl anion equivalent.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Smith, A. B., III; Boldi, A. M.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6925-6925 (1997)
Amos B Smith et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(47), 14435-14445 (2003-11-20)
The development, application, and advantages of a one-flask multicomponent dithiane linchpin coupling protocol, over the more conventional stepwise addition of dithiane anions to electrophiles leading to the rapid, efficient, and stereocontrolled assembly of highly functionalized intermediates for complex molecule synthesis