Documentos Principais
409391
Sigma-Aldrich
Benzyl(chloromethyl)dimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2Si(CH3)2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
198.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
p.e.
120-124 °C/40 mmHg (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(CCl)Cc1ccccc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)