Key Documents
40889
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecyl)maleimide
≥95%
Sinônimo(s):
1-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecyl)-1H-pyrrole-2,5, 3-(Perfluorooctyl)propyl-1-maleimide, F17 Maleinimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H8F17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
557.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
pf
101-105 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H8F17NO2/c16-8(17,4-1-5-33-6(34)2-3-7(33)35)9(18,19)10(20,21)11(22,23)12(24,25)13(26,27)14(28,29)15(30,31)32/h2-3H,1,4-5H2
chave InChI
QGVHMBIQPGFCFW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)