408174
S-Benzylcysteamine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
2-(Benzylthio)ethylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
126-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NS.ClH/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,10H2;1H
chave InChI
XZXIWQYIVDFDSP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3