Documentos Principais
407909
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethanolamine
98%
Sinônimo(s):
2-(Z-Amino)ethanol, Benzyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2NHCO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
Beilstein:
2050891
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
p.e.
215 °C/15 mmHg (lit.)
pf
58-60 °C (lit.)
grupo funcional
Cbz
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c12-7-6-11-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,11,13)
chave InChI
SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)