Documentos Principais
407844
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tritosyl-3,3′-iminobis(propylamine) disodium salt
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H33N3Na2O6S3
Número CAS:
Peso molecular:
637.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
pf
268 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])CCCN(CCCN([Na])S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)