Key Documents
407798
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
Sinônimo(s):
4-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone, 4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3F3N2O
Número CAS:
Peso molecular:
164.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
223-227 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
chave InChI
WCEBFEVZTGLOHC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ,a pyrimidine derivative, is a heterocyclic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)