407690
tert-Butyl N-(benzyloxy)carbamate
99%
About This Item
Ensaio
99%
pf
45-47 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NOCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)16-11(14)13-15-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
MZNBNPWFHGWAGH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?