Documentos Principais
407054
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetoacetamide solution
80% in H2O
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-3-oxobutyramide
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
129.16
Beilstein:
1755038
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
concentração
80% in H2O
índice de refração
n20/D 1.447
densidade
1.067 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-5(8)4-6(9)7(2)3/h4H2,1-3H3
chave InChI
YPEWWOUWRRQBAX-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Packaged in glass bottles
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)