Documentos Principais
40653
Sigma-Aldrich
(R)-7,7′-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi(2H-1,4-benzoxazine)
≥97%
Sinônimo(s):
(R)-7,7′-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi(2H-1,4-benzoxazine), Xylyl-Solphos SL-A002-1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H54N2O2P2
Número CAS:
Peso molecular:
776.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97%
pureza óptica
ee: ≥99%
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCOc2c1ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6OCCN(C)c6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)