Key Documents
406333
Sigma-Aldrich
[3-(3,4-Dimethyl-9-oxo-9H-thioxanthen-2-yloxy)-2-hydroxypropyl]trimethylammonium chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26ClNO3S
Número CAS:
Peso molecular:
407.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
97%
pf
270 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1c(C)c2Sc3ccccc3C(=O)c2cc1OCC(O)C[N+](C)(C)C
Aplicação
Photoinitiator
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)