Key Documents
406252
Sigma-Aldrich
Boc-β-iodo-Ala-OBzl
97%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-L-alanine benzyl ester, Boc-3-iodo-L-alanine benzyl ester
About This Item
Fórmula linear:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
405.23
Beilstein:
4506658
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −18.0°, c = 1 in ethanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
78-80 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CI)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H20INO4/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-16)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1
chave InChI
DDXFSYLOWHQCEK-LBPRGKRZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)