Documentos Principais
40617
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2,6-Heptanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
132.20
Beilstein:
6954914
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
solid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1% (GC)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(8)4-3-5-7(2)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
chave InChI
OZIMXLFSRSPFAS-RNFRBKRXSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)