Documentos Principais
406066
Sigma-Aldrich
Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
Sinônimo(s):
Di(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30O6
Número CAS:
Peso molecular:
366.45
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
densidade
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCC(=O)OCC1CCC2OC2C1)OCC3CCC4OC4C3
InChI
1S/C20H30O6/c21-19(23-11-13-5-7-15-17(9-13)25-15)3-1-2-4-20(22)24-12-14-6-8-16-18(10-14)26-16/h13-18H,1-12H2
chave InChI
DJUWPHRCMMMSCV-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)