Documentos Principais
406031
Sigma-Aldrich
1-(Diphenylmethyl)azetidine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17N
Número CAS:
Peso molecular:
223.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
109-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H17N/c1-3-8-14(9-4-1)16(17-12-7-13-17)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16H,7,12-13H2
chave InChI
AZHWVHNIAGJINK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-(Diphenylmethyl)azetidine is a N-containing heterocyclic building block.
Aplicação
1-(Diphenylmethyl)azetidine may be used in the preparation of monofunctional poly(tetrahydrofuran), (poly(THF)), having a 1-(diphenylmethyl)azetidinium end group.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tailored synthesis of branched polymers with poly (tetrahydrofuran) having an azetidinium salt end group.
Oike H, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 768-768 (1999)