Documentos
405728
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)butyraldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C[=P(C6H5)3]CHO
Número CAS:
Peso molecular:
332.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
172-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21OP/c1-2-19(18-23)24(20-12-6-3-7-13-20,21-14-8-4-9-15-21)22-16-10-5-11-17-22/h3-18H,2H2,1H3
chave InChI
DCKVHIDYCFPCLP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3