Documentos Principais
405442
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane tris(2-methyl-1-aziridinepropionate)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H41N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
467.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)