Documentos Principais
405299
Sigma-Aldrich
m-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
150.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.956 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-5.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)