Key Documents
405272
Sigma-Aldrich
Thallium(I) hexafluoroacetylacetonate
Sinônimo(s):
(Hexafluoroacetylacetonato)thallium(I)
About This Item
Fórmula linear:
TlC5HF6O2
Número CAS:
Peso molecular:
411.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
forma
solid
adequação da reação
core: thallium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Tl])C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Tl/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
chave InChI
YHQMYQKZMHUWEZ-ODZAUARKSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)