Documentos Principais
405205
Sigma-Aldrich
Tetraphenylantimony(V) bromide
97%
Sinônimo(s):
NSC 129511, Tetraphenylstibonium bromide
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)4SbBr
Número CAS:
Peso molecular:
510.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
core: antimony
reagent type: catalyst
pf
204 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Sb](c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/4C6H5.BrH.Sb/c4*1-2-4-6-5-3-1;;/h4*1-5H;1H;/q;;;;;+1/p-1
chave InChI
MRSXZVCXTGNNFI-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Catalyst for:
  • Chemo- and stereoselective addition of tin enolate to alpha-halo ketone
  • Selective reagent for synthesis of silyl enol ethers from cyclic ketones
  • Preparation of cyclic carbonates
Reactant for synthesis of tetraphenylantimony complexes of pyridine N-oxides
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)