Documentos Principais
404977
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetamide
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OCH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
101-103 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)COc1ccccc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)