Documentos Principais
404543
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
Dye content 97 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H16N8Sn
Número CAS:
Peso molecular:
631.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 97%
λmax
695 nm
cadeia de caracteres SMILES
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)