Documentos Principais
404292
Sigma-Aldrich
tert-Butyl [R-(R*,S*)]-N-[2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]carbamate
98%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)metaraminol
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CH(OH)CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
267.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −40°, c = 1 in methylene chloride
pf
60-65 °C (lit.)
Outras notas
Contains tert-butyl methyl ether of crystallization
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)