Documentos Principais
40420
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-3-cyclohexene-1-carboxylic acid hydrochloride
purum, ≥99.0% (T)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
177.63
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (T)
Impurezas
~5% water
pf
182-187 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC1C=CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h2,4-6H,1,3,8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
UQGIRSZIKGUXTO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)