Key Documents
403253
Sigma-Aldrich
Zirconium-nickel alloy
powder, −325 mesh
Sinônimo(s):
Ni5Zr2
About This Item
Fórmula linear:
Ni5Zr2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
forma
powder
composição
Ni, 70%
Zr, 30%
tamanho de partícula
−325 mesh
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)