Documentos Principais
40317
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium hydroxide solution
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4N(OH)
Número CAS:
Peso molecular:
91.15
Beilstein:
3558708
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Certificado de análise (CofA)
specification on request
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,thymus
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)