Ensaio
≥99.99%
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
p.e.
84-85 °C/15 mmHg (lit.)
pf
−136 °C (lit.)
densidade
1.653 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Pb](CC)(CC)CC
InChI
1S/4C2H5.Pb/c4*1-2;/h4*1H2,2H3;
chave InChI
MRMOZBOQVYRSEM-UHFFFAOYSA-N
adaptador de entrada de septo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?