Documentos Principais
402575
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-α-cyanocinnamate
99%
Sinônimo(s):
3-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH=C(CN)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
221.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
108-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C(=C\c1ccccc1Cl)C#N
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)9(7-13)6-8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3/b9-6+
chave InChI
MBUUIEJTXSMODJ-RMKNXTFCSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)