Documentos Principais
402486
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
224.56
Beilstein:
2723543
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
chave InChI
ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride (4-(Trifluoromethoxy)-1-benzenecarbonyl chloride, 4-(Chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 4-(Chloroformyl)-α,α,α-trifluoroanisole) is a clear, colorless liquid. It is an organic building block. Its density and refractive index values have been reported.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 177-177 (2015)