Key Documents
402397
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedimethanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H4[C(CH3)2OH]2
Número CAS:
Peso molecular:
194.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
137-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)c1cccc(c1)C(C)(C)O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3