Key Documents
402281
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
265.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)