Documentos Principais
402095
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-formyl-6,7-dimethylchromone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
217.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2OC(N)=C(C=O)C(=O)c2cc1C
InChI
1S/C12H11NO3/c1-6-3-8-10(4-7(6)2)16-12(13)9(5-14)11(8)15/h3-5H,13H2,1-2H3
chave InChI
VHPOBVWIUYMENY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)