Documentos Principais
401986
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-cyanochromone
97%
Sinônimo(s):
6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H3Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
240.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
169-174 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)c2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H3Cl2NO2/c11-6-1-7-9(14)5(3-13)4-15-10(7)8(12)2-6/h1-2,4H
chave InChI
YERQUFAYRCSXEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)