Documentos Principais
401749
Sigma-Aldrich
Methyl exo-2,3:4,6-di-O-benzylidene-α-D-mannopyranoside
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22O6
Número CAS:
Peso molecular:
370.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
182-184 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]3O[C@H](O[C@H]13)c4ccccc4)c5ccccc5
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)